Przejdź do
1.09480
Wielopierwiastkowy roztwór wzorcowy ICP XIII
(15 elements in diluted nitric acid) Certipur®
Synonim(y):
Nota 1
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
grade
reference material
Quality Segment
product line
Certipur®
technique(s)
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
density
1.032 g/cm3
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
Application
Wielopierwiastkowy roztwór wzorcowy ICP XIII może być stosowany jako wzorzec kalibracyjny do oznaczania metali ciężkich w kapsułkach Moringa oleifera metodą spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS).
Analysis Note
Al (aluminium): 500 mg/l
As (arsen): 100 mg/l
Be (beryl): 100 mg/l
Cd (kadm): 25,0 mg/l
Co (kobalt): 100 mg/l
Cr (chrom): 100 mg/l
Cu (miedź): 100 mg/l
Fe (żelazo): 100 mg/l
Hg (rtęć): 5,0 mg/l
Mn (mangan): 100 mg/l
Ni (Nikiel): 100 mg/l
Pb (ołów): 100 mg/l
Se (Selen): 25,0 mg/l
V (Wanad): 250 mg/l
Zn (cynk): 100 mg/l
Other Notes
Aby uzyskać pełną listę produktów z naszej oferty ICP i AAS, w tym informacje techniczne i przykładowe certyfikaty, odwiedź stronę internetową standardów ICP i AAS.
Szczegółowe informacje na temat naszych kompletnych rozwiązań przepływu pracy dla ICP-AAS można znaleźć w naszej broszurze: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, wprowadzamy cyfrowe certyfikaty COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
supp_hazards
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10325-94-7 + 10099-74-8 + 7778-39-4 + 10045-94-0 + 10141-05-6 + 13597-99-4
CAS No.
7778-39-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)