Merck
38116
Supelco
Dibenzyl phthalate
analytical standard
Synonim(y):
1,2-Benzenedicarboxylic acid 1,2-bis(methylphenyl) ester, NSC 4057, Phthalic acid dibenzyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H18O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.38
Beilstein:
2338250
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zanieczyszczenia
≤1.0% water
Zastosowanie
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
O=C(OCC1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2C(OCC3=CC=CC=C3)=O
InChI
1S/C22H18O4/c23-21(25-15-17-9-3-1-4-10-17)19-13-7-8-14-20(19)22(24)26-16-18-11-5-2-6-12-18/h1-14H,15-16H2
Klucz InChI
UCVPKAZCQPRWAY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ftalan dibenzylu, ftalan diarylu, jest szeroko stosowany jako plastyfikator do modyfikowania właściwości podłoży z żywic syntetycznych, co skutkuje poprawą elastyczności i trwałości produktów końcowych. Jest uważany za potencjalne zanieczyszczenie środowiska.[1][2][3][4][5]
Zastosowanie
Ftalan dibenzylu może być stosowany jako wzorzec analityczny do oznaczania analitu w próbkach środowiskowych,[6][2][3] i plastyfikatorach ftalanu benzylu-butylu stosowanych w lakierach[7][1] różnymi technikami chromatograficznymi.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Development of a stir bar sorptive extraction and thermal desorption-gas chromatography-mass spectrometry method for the simultaneous determination of several persistent organic pollutants in water samples
Prieto A, et al.
Journal of Chromatography A, 1174(1-2), 40-49 (2007)
Identification and Determination of Plasticizers in Lacquers by Programmed Temperature Gas Chromatography.
Esposito GG
Analytical Chemistry, 35(10), 1439-1441 (1963)
Szycher's Handbook of Polyurethanes, 1174(1-2), 40-49 (1999)
Encyclopedic Dictionary of Polymers, Volume 1
Encyclopedic Dictionary of Polymers, (1-2), 40-49 (2010)
Danni Yang et al.
Journal of AOAC International, 102(3), 942-951 (2018-10-21)
Background: Consistent toxicological evidence indicate that phthalates can cause adverse effects on human health. The concern over phthalate pollution and exposure has been emphasized in recent years. Therefore, the sensitive, reliable, and rapid detection of phthalates in water is of