Merck
37009
Supelco
Isouron
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
3-(5-tert-Butyl-3-isoxazolyl)-1,1-dimethylurea
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.26
Beilstein:
1078336
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN(C)C(=O)Nc1cc(on1)C(C)(C)C
InChI
1S/C10H17N3O2/c1-10(2,3)7-6-8(12-15-7)11-9(14)13(4)5/h6H,1-5H3,(H,11,12,14)
Klucz InChI
JLLJHQLUZAKJFH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)