Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 138,00 zł |
Informacje o tej pozycji
138,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
8.9 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 183.8 °C), 10 mmHg ( 246 °C)
product line
PESTANAL®
autoignition temp.
450 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
resistivity
2E23 μΩ-cm, 20°C
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
444.7 °C (lit.)
mp
112.8 °C (rhombic) (lit.), 117-120 °C (lit.), 119.0 °C (monoclinic) (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
[S]
InChI
1S/S
InChI key
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) battery manufacturing | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade reagent grade | grade battery grade | grade - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 36576-250MG | 04061831825879 |