Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
220,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
description
Light sensitive
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage condition
under inert gas (Argon)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CSC1=NN=C(C(=O)N1N)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H14N4OS/c1-8(2,3)5-6(13)12(9)7(14-4)11-10-5/h9H2,1-4H3
InChI key
FOXFZRUHNHCZPX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| product line PESTANAL® | product line PESTANAL® | product line PESTANAL® | product line PESTANAL® |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
signalword
Warning
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
target_organs
Blood
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?