Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 196,00 zł |
Informacje o tej pozycji
196,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CNC(=O)\C=C(/C)OP(=O)(OC)OC
InChI
1S/C7H14NO5P/c1-6(5-7(9)8-2)13-14(10,11-3)12-4/h5H,1-4H3,(H,8,9)/b6-5+
InChI key
KRTSDMXIXPKRQR-AATRIKPKSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 36173-100MG | 04061831824445 |