Kluczowe dokumenty
35828
2,4,5-Trichloroaniline
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
tw
270 °C (lit.)
mp
93-95 °C (lit.)
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
neat
ciąg SMILES
Nc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H,10H2
Klucz InChI
GUMCAKKKNKYFEB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Experimental and theoretical study on the molecular structure and vibrational spectra of 2,4,5-trichloroaniline using Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) and Fourier transform-Raman spectroscopy
- Simultaneous reversed-phase high-performance liquid chromatographic separation of mono-, di-and trichloroanilines through an optimized gradient elution experimental design
- Exploring aroyl/heteroaroyl iminothiazolines featuring 2,4,5-trichlorophenyl moiety as a new class of potent, selective, and in- vitro efficacious glucosidase inhibitors
- Antimicrobial studies of some novel propenones bearing aryl furan moiety
- Calorimetric and spectroscopic studies of complex formation of 2,4,5-Trichloroaniline with proton acceptors in carbon tetrachloride
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Liver
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?