Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4330,00 zł
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
solid
application(s)
electronics
mass shift
M+8
SMILES string
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)-c2c([2H])c([2H])c(N)c([2H])c2[2H]
InChI
1S/C12H12N2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H,13-14H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
InChI key
HFACYLZERDEVSX-PGRXLJNUSA-N
General description
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % D | description 98 atom % D | description 98 atom % D, 98% (CP) | description 98 atom % D |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 98% (CP) | assay 99% (CP) |
| mass shift M+8 | mass shift M+8 | mass shift M+8 | mass shift M+8 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form - | form powder | form solid |
| application(s) electronics | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
92890-63-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?