Key Documents
35826
4-Chlorophenol
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 49.8 °C)
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
tw
220 °C (lit.)
mp
42-45 °C
gęstość
1.306 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
agriculture
environmental
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
ciąg SMILES
Oc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
Klucz InChI
WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Przestroga
Inne uwagi
The collision cross section (CCS) measurement was provided by Waters Corporation, using the SYNAPT XS mass spectrometer.
For a description and overview of how ion mobility enables the measurement of the CCS of an ion visit ims.waters.com.
Further information on the SYNAPT XS mass spectrometer can be found on the IMS microsite and product webpage.
TWCCS measurements are expected to be within 2% of this reference value.
P/N 35826 is part of the Waters Extractables & Leachables UNIFI scientific library which can be downloaded from Waters Marketplace.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
249.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
121 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?