Przejdź do
47377
EPA 8270 Phenols Mix
certified reference material, 2000 μg/mL each component in isopropanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
334,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
334,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
EPA 8270
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type calibration
packaging
ampule of 1 mL
concentration
2000 μg/mL each component in isopropanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4750450213847263
description
certified reference material, 2000 μg/mL each component in isopropanol
description
certified reference material, 100 μg/mL each component in methanol
description
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
description
certified reference material, 5000 μg/mL each component in dichloromethane
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
TraceCERT®, certified reference material
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
TraceCERT®, certified reference material
grade
TraceCERT®, certified reference material
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-30°C
Analit
Opis
  • 4-Chloro-3-methylphenol
  • 2-Chlorophenol
  • m-Cresol
  • p-Cresol
  • 2,4-Dichlorophenol
  • 2,6-Dichlorophenol
  • 2,4-Dimethylphenol
  • 2,4-Dinitrophenol
  • Dinoseb
  • 2-Methyl-4,6-dinitrophenol
  • o-Cresol
  • 2-Nitrophenol
  • 4-Nitrophenol
  • Pentachlorophenol
  • Phenol
  • 2,3,4,6-Tetrachlorophenol
  • 2,4,5-Trichlorophenol
  • 2,4,6-Trichlorophenol
Zobacz wszystko (18)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
88-85-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)