Kluczowe dokumenty
PHR2596
Parachlorophenol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
4-Chlorophenol
Wybierz wielkość
1230,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1230,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1496802
ciśnienie pary
1 mmHg ( 49.8 °C)
rodzina API
parachlorophenol
Formularz
solid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
bp
220 °C (lit.)
mp
42-45 °C
gęstość
1.306 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Oc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
Klucz InChI
WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
249.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
121 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)