Merck
34969
Supelco
Hexane, mixture of isomers
≥85% isomers basis (GC), for preparative liquid chromatography, suitable for HPLC
Synonim(y):
Hexanes, Isohexane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.18
Beilstein:
1730733
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości:
for preparative liquid chromatography
Próba:
≥85% isomers basis (GC)
metody:
HPLC: suitable
Zastosowanie:
food and beverages
bp:
68-70 °C (lit.)
Nazwa produktu
Hexane, mixture of isomers, for preparative liquid chromatography, ≥85% isomers basis (GC)
klasa czystości
for preparative liquid chromatography
gęstość pary
3 (vs air)
Próba
≥85% isomers basis (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
437 °F
granice wybuchowości
7.5 %
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0005% free alkali (as NH3)
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤4.9% n-hexane (GC)
przepuszczalność
210 nm, ≥50%
250 nm, ≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.379 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
gęstość
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Pertains only in Germany: unversteuert
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-9.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-23 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ali Mohraz et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 21(12), 5298-5306 (2005-06-01)
The development of model materials and image processing methods to directly visualize and quantify colloidal rod assembly by means of confocal laser scanning microscopy (CLSM) is reported. Monodisperse fluorescent colloidal rods are prepared by the uniaxial extensional deformation of sterically
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)