Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 548,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
548,00 zł
vapor density
3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
4.54 psi ( 25.0 °C)(lit.)
assay
98%
form
liquid
autoignition temp.
788 °F
expl. lim.
~7.7 %
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
bp
58 °C (lit.)
mp
−129 °C (lit.)
density
0.662 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)C(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-5(2)6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI key
ZFFMLCVRJBZUDZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Synthesis, structure, and properties of the condensation product of hexaoxocyclohexane with 2, 3-bis (hydroxyamino)-2, 3-dimethylbutane: Discusses the chemical synthesis and structural analysis of a novel compound derived from hexaoxocyclohexane and 2,3-dimethylbutane (EV Tretyakov, AO Tkacheva, 2014).
- Catalysts by design - Surface organometallic chemistry on oxide and metal for dehydrogenation of 2, 3-dimethylbutane: This paper details the development of a selective catalyst system for the dehydrogenation of 2,3-dimethylbutane, emphasizing the stability and efficiency of the catalyst (P Rouge, A Garron, S Norsic, C Larabi, N Merle, 2019).
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 98% | description analytical standard |
| assay 98% | assay ≥99.5% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 58 °C (lit.) | bp 58 °C (lit.) |
| form liquid | form - |
| density 0.662 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.662 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp −129 °C (lit.) | mp −129 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,3-Dimethylbutane
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-20.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-29 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?