Kluczowe dokumenty
34636
Chromium(III) potassium sulfate solution
for COD determination according to DIN 38409-H44
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for COD determination according to DIN 38409-H44
gęstość
1.12 g/mL at 20 °C
Zastosowanie
environmental
general analytical
ciąg SMILES
[K+].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.K.2H2O4S/c;;2*1-5(2,3)4/h;;2*(H2,1,2,3,4)/q+3;+1;;/p-4
Klucz InChI
OIDPCXKPHYRNKH-UHFFFAOYSA-J
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)