Key Documents
34373
Siduron
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
1-(2-Methylcyclohexyl)-3-phenylurea
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
neat
ciąg SMILES
CC1CCCCC1NC(=O)Nc2ccccc2
InChI
1S/C14H20N2O/c1-11-7-5-6-10-13(11)16-14(17)15-12-8-3-2-4-9-12/h2-4,8-9,11,13H,5-7,10H2,1H3,(H2,15,16,17)
Klucz InChI
JXVIIQLNUPXOII-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
-methylcarbamate 10 μg/mL; Diuron; Propham; Siduron; Methiocarb, analytical standard; Linuron 10 μg/mL; Swep 10 μg/mL; Chlorpropham 10 μg/mL; Barban; Neburon