Merck
840635P
Avanti
12:0 PA
1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), powder
Synonim(y):
1,2-didodekanoilo-sn-glicero-3-fosforan(sól sodowa); DLPA; PA(12:0/12:0)
Wybierz wielkość
25 MG
471,00 zł
200 MG
1400,00 zł
471,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
471,00 zł
200 MG
1400,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H52O8PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
558.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
471,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 200 mg (840635P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840635P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 840635P
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C27H53O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-26(28)33-23-25(24-34-36(30,31)32)35-27(29)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h25H,3-24H2,1-2H3,(H2,30,31,32);/q;+1/p-1/t25-;/m1./s1
Klucz InChI
CIOHBYXGWWPOIS-VQIWEWKSSA-M
Opis ogólny
12:0 PA (1,2-dilauroilo-sn-glicero-3-fosforan) jest solą sodową modyfikowanego lipidu, w którym C-1, C-2 glicerolu jest podstawiony didodekanolem, a C-3 glicerolu jest podstawiony grupą kwasu fosfatydowego.
Zastosowanie
12:0 PA (1,2-dilauroilo-sn-glicero-3-fosforan(sól sodowa)) został użyty jako wewnętrzny wzorzec lipidów w analizie spektrometrii masowej wspomaganej laserową desorpcją/jonizacją z transformacją Fouriera rezonansu jonowo-cyklotronowego (MALDI FT-ICR MS).[1] Może być stosowany jako wzorzec lipidów:
  • do ilościowego oznaczania fosfolipidów metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas z jonizacją elektrorozpryskową (HPLC/ESI-MS/MS)[2]
  • do ilościowego oznaczania lipidów w tłoczonych na zimno olejach rzepakowych w oparciu o tandemową spektrometrię mas z jonizacją elektrorozpryskową w bezpośredniej infuzji[3]
  • w analizie chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS)[4]
Działania biochem./fizjol.
Kwas fosfatydowy (PA) może służyć jako modulator wybuchu oddechowego fagocytów.[5]
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (840635P-200 mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (840635P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marie Garnier-Lhomme et al.
PloS one, 4(1), e4255-e4255 (2009-01-24)
The cytoplasm of eukaryotic cells is a highly dynamic compartment where membranes readily undergo fission and fusion to reorganize the cytoplasmic architecture, and to import, export and transport various cargos within the cell. The double membrane of the nuclear envelope
Richard D Byrne et al.
Cellular signalling, 19(5), 913-922 (2006-12-23)
Nuclear envelope assembly is an essential event in each cell cycle but the proteins and lipids involved in its regulation remain mostly unknown. Assembly involves membrane fusions but neither specific SNAREs nor Rab GTPases have been identified in its control.
Glycerolipids in signal transduction
New comprehensive biochemistry, 31, 237-255 null
Ya Xie et al.
Food chemistry, 285, 194-203 (2019-02-25)
Microwave pretreatment of rapeseeds prior to cold-pressing is a simple and desirable method for producing high quality oils. In this study, a rapid and sensitive lipid profiling platform employing an accurate quantification strategy was established based on direct infusion electrospray
Yuchen Sun et al.
Metabolites, 9(11) (2019-11-07)
Extracellular vesicles (EVs) consist of lipid bilayers, occur in various biofluids, and are invaluable in biomarker screening. Liquid chromatography coupled with high-resolution mass spectrometry (LC-MS) was recently used to study comprehensive EV lipid profiles in vitro. The aim of this