Merck
34167
Supelco
Dihexyl phthalate-3,4,5,6-d4
analytical standard
Synonim(y):
Di-n-hexyl phthalate-d4
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20D4H26O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCCCC)c(c1[2H])C(=O)OCCCCCC
InChI
1S/C20H30O4/c1-3-5-7-11-15-23-19(21)17-13-9-10-14-18(17)20(22)24-16-12-8-6-4-2/h9-10,13-14H,3-8,11-12,15-16H2,1-2H3/i9D,10D,13D,14D
Klucz InChI
KCXZNSGUUQJJTR-LSQQNFJSSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
350.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
177 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Álvaro Santana-Mayor et al.
Electrophoresis, 41(20), 1768-1775 (2020-04-17)
The separation of 11 phthalic acid ester (PAEs) was carried out by nano-liquid chromatography coupled to ultraviolet and MS detection. Preliminary experiments were achieved in order to select suitable stationary phases and chromatographic conditions. The baseline separation was obtained, for
Gabriel Jiménez-Skrzypek et al.
Journal of chromatography. A, 1611, 460620-460620 (2019-10-28)
In this work, poly(dopamine)-coated magnetic nanoparticles (Fe3O4@pDA) have been used as sorbents for the magnetic dispersive solid-phase extraction (m-dSPE) of a group of 10 phthalic acid esters (dipropyl phthalate, DPP, dibutyl phthalate, DBP, dicyclohexyl phthalate, DCHP, bis(2-ethylhexyl)phthalate, DEHP, di-n-octyl phthalate
Álvaro Santana-Mayor et al.
Food chemistry, 312, 125798-125798 (2019-12-31)
In this work, a green, inexpensive, simple and fast deep eutectic solvent (DES)-based dispersive liquid-liquid microextraction was evaluated, for the first time, for the extraction of phthalates (i.e. benzylbutyl phthalate, diisobutyl phthalate, diisopentyl phthalate, di-n-pentyl phthalate, di-(2-ethylhexyl) phthalate, di-n-octyl phthalate