Merck
617113
Benzyl butyl phthalate-3,4,5,6-d4
≥98 atom % D, ≥98%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19D4H16O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.38
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥98%
Mass shift:
M+4
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥98%
density
1.114 g/mL at 25 °C
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCc2ccccc2)c(c1[2H])C(=O)OCCCC
InChI
1S/C19H20O4/c1-2-3-13-22-18(20)16-11-7-8-12-17(16)19(21)23-14-15-9-5-4-6-10-15/h4-12H,2-3,13-14H2,1H3/i7D,8D,11D,12D
InChI key
IRIAEXORFWYRCZ-CXRURWBMSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED HH 1 - Repr. 1B
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
93951-88-3
CAS No.
93951-88-3
CAS No.
93951-88-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)