Merck
617253
Dimethyl-d6 phthalate
98 atom % D
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10D6H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.22
UNSPSC Code:
85151701
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+6
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
bp
282 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
density
1.214 g/mL at 25 °C
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)c1ccccc1C(=O)OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
NIQCNGHVCWTJSM-WFGJKAKNSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
294.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
146 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)