Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2020,00 zł
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
bp
327 °C (lit.)
density
1.039 g/mL at 25 °C
format
neat
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC(C)C)c(c1[2H])C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C16H22O4/c1-11(2)9-19-15(17)13-7-5-6-8-14(13)16(18)20-10-12(3)4/h5-8,11-12H,9-10H2,1-4H3/i5D,6D,7D,8D
InChI key
MGWAVDBGNNKXQV-KDWZCNHSSA-N
Application
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % D | description 98 atom % D | description 98 atom % D | description 98 atom % D |
| mass shift M+4 | mass shift M+4 | mass shift M+4 | mass shift M+4 |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| bp 327 °C (lit.) | bp 340 °C (lit.) | bp 384 °C (lit.) | bp 282 °C (lit.) |
| density 1.039 g/mL at 25 °C | density 1.058 g/mL at 25 °C | density 0.991 g/mL at 25 °C | density 1.214 g/mL at 25 °C |
| format neat | format neat | format - | format neat |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diisobutyl phthalate-3,4,5,6-d4
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED HH 1 - Repr. 1B
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
358730-88-8
358730-88-8
358730-88-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?