Merck
34137
Supelco
Diacetoxyscirpenol solution
~100 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Synonim(y):
12,13-Epoxytrichothec-9-ene-3,4,15-triol-4,15-diacetate solution, 4β,15-Diacetoxy-3α-hydroxy-12,13 epoxy-trichothec-9-ene solution, Anguidin solution, DAS
Wybierz wielkość
1 ML
1720,00 zł
1720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
1720,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H26O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.41
Numer WE:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
1720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
stężenie
~100 μg/mL in acetonitrile
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=O)OC[C@]12CCC(C)=C[C@H]1O[C@@H]3[C@H](O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@]2(C)[C@]34CO4
InChI
1S/C19H26O7/c1-10-5-6-18(8-23-11(2)20)13(7-10)26-16-14(22)15(25-12(3)21)17(18,4)19(16)9-24-19/h7,13-16,22H,5-6,8-9H2,1-4H3/t13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m1/s1
Klucz InChI
AUGQEEXBDZWUJY-ZLJUKNTDSA-N
Opis ogólny
Certan Vial
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Komentarz do analizy
czystość: ≥95,5% (HPLC)
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Paulo A M Kanda et al.
Computer methods and programs in biomedicine, 138, 13-22 (2016-11-26)
Eyes-closed-awake electroencephalogram (EEG) is a useful tool in the diagnosis of Alzheimer's. However, there is eyes-closed-awake EEG with dominant or rare alpha rhythm. In this paper, we show that random selection of EEG epochs disregarding the alpha rhythm will lead
Linda Mah et al.
The American journal of geriatric psychiatry : official journal of the American Association for Geriatric Psychiatry, 25(10), 1160-1170 (2017-06-10)
Early and preferential targeting of limbic structures by Alzheimer disease (AD)-related pathology suggests emotion dysregulation may serve as a marker of AD risk. We studied emotional verbal memory in two groups at risk for AD, amnestic mild cognitive impairment (aMCI)
Junhao Mei et al.
Scientific reports, 7(1), 4878-4878 (2017-07-09)
Poor crop establishment of direct-seeded rice (DSR) is one of the major constraints to wide adoption of DSR, particularly in areas prone to flooding after sowing or where fields are not level. Seed pelleting is an effective, practical and facile
Xiaojing Huang et al.
Journal of AOAC International, 101(3), 633-642 (2017-10-28)
In our study, a reliable and rapid analytical method for the simultaneous determination of 15 mycotoxins (aflatoxin B1, aflatoxin B2, aflatoxin G1, aflatoxin G2, alternariol, agroclavine, citrinin, diacetoxyscirpenol, deoxynivalenol, fumonisin B1, fumonisin B2, ochratoxin A, sterigmatocystin, T-2 toxin, and zearalenone)
David Romera et al.
Food chemistry, 267, 140-148 (2018-06-24)
In this report, a UPLC-ESI-MS/MS method for the simultaneous determination of aflatoxins, ochratoxin A, zearalenone, deoxynivalenol, fumonisins, T-2 and HT-2 toxins, fusarenone X, diacetoxyscirpenol, and 3- and 15-acetyldeoxynivalenol in feedstuffs was developed. A quadrupole-time-of-flight mass spectrometer detector (QTOF-MS) operating in