Key Documents
34064
2-Ethylhexyl diphenyl phosphate
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCC(CC)COP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C20H27O4P/c1-3-5-12-18(4-2)17-22-25(21,23-19-13-8-6-9-14-19)24-20-15-10-7-11-16-20/h6-11,13-16,18H,3-5,12,17H2,1-2H3
Klucz InChI
CGSLYBDCEGBZCG-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
435.2 °F - open cup
Temperatura zapłonu (°C)
224 °C - open cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?