Przejdź do
34053
Atrazine-d5
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-Chloro-4-pentadeuteroethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9D5ClN5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.71
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
1710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Nc1nc(Cl)nc(NC(C)C)n1
InChI
1S/C8H14ClN5/c1-4-10-7-12-6(9)13-8(14-7)11-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,11,12,13,14)/i1D3,4D2
InChI key
MXWJVTOOROXGIU-SGEUAGPISA-N
General description
Atrazine-d5 is a deuterated labeled isotope of the triazine pesticide, atrazine.
Application
Atrazine-d5 may be used as an analytical standard for the
determination of atrazine in water and soil samples using isotope dilution gas chromatography coupled with mass spectrometry.
Atrazine-d5 may also be used as an internal standard for the estimation of atrazine in water samples using solid-phase extraction and polar organic chemical integrative samplers (POCIS) followed by liquid chromatography with electrospray ionization-tandem mass spectrometry.(LC-ESI-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
909354908536628
Atrazine certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
90935
Atrazine
Atrazine analytical standard
Supelco
49085
Atrazine
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, solid phase extraction (SPE): suitable
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
-
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mass shift
M+5
mass shift
-
mass shift
-
mass shift
-
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Heart
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Analysis of 20 pharmaceutical compounds in calf serum using Supel™ Swift HLB SPE cartridge for cleanup and LC-MS determination and another commercially available HLB cartridge for comparison.
Jianglin Peng et al.
Chemosphere, 266, 128933-128933 (2020-11-24)
As a macrolide antibiotic, clarithromycin (CLA) has a high detection rate in surface water and sewage treatment plant effluents worldwide, posing a considerably high ecological risk to aquatic ecosystem. However, algal transcriptome and metabolome in response to CLA remains largely
Jiahua Guo et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 201, 110737-110737 (2020-06-09)
Macrolide antibiotics are common contaminants in the aquatic environment. They are toxic to a wide range of primary producers, inhibiting the algal growth and further hindering the delivery of several ecosystem services. Yet the molecular mechanisms of macrolides in algae
Determination of atrazine, lindane, pentachlorophenol, and diazinon in water and soil by isotope dilution gas chromatography/mass spectrometry.
Lopez-Avila V, et al.
Analytical Chemistry, 57(14), 2797-2801 (1985)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
34053-10MG-R04061835377220