Merck
338516
Sigma-Aldrich
4-(Dibutylamino)benzaldehyde
98%
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3]2NC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
viscous liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.587 (lit.)
bp
198-200 °C/3 mmHg (lit.)
gęstość
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CCCCN(CCCC)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C15H23NO/c1-3-5-11-16(12-6-4-2)15-9-7-14(13-17)8-10-15/h7-10,13H,3-6,11-12H2,1-2H3
Klucz InChI
VNWPLOWYHIDMEB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)