Merck
337897
Sigma-Aldrich
Mercury(II) acetate
97%
Synonim(y):
Mercuric acetate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3COO)2Hg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.68
Beilstein:
3563831
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Próba
97%
mp
179-182 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)O[Hg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Hg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)