Informacje o tej pozycji
vapor pressure
398 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
95 °C
potency
3188 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1-60 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.0005% Sulphate (SO4), ≤0.003% Sulfite (as SO2), ≤0.02% Water (Karl Fischer)
non-volatile residue (NVR)
≤0.005%
bp
46.5 °C/1013 hPa
mp
-111.6 °C
transition temp
flash point -30 °C
density
1.26 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChI key
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Analiza wieloomowa osadu nitryfikacyjnego w warunkach stresu dwusiarczku węgla: Wydajność nitryfikacji i mechanizmy molekularne..: Niniejsze badanie przedstawia wieloomową analizę osadu nitryfikacyjnego pod wpływem stresu dwusiarczku węgla, wyszczególniając wpływ na wydajność nitryfikacji i mechanizmy molekularne, zapewniając wgląd w środowiskowe i przemysłowe zastosowania dwusiarczku węgla w gospodarce odpadami i procesach biologicznego przetwarzania (Liu et al., 2024).
- Projektowanie i synteza nowych tioglikozydów 1,3,4-tiadiazolowych jako obiecujących silnych struktur przeciwdrobnoustrojowych ..: Podkreśla syntezę 1,3,4-tiadiazolowych tioglikozydów przy użyciu disiarczku węgla, badając ich potencjał przeciwdrobnoustrojowy, który może przyczynić się do opracowania nowych metod leczenia infekcji bakteryjnych, szczególnie w scenariuszach oporności (Abu-Zaied et al., 2024).
- New Insights on Solvent-Induced Changes in Refractivity and Specific Rotation of Poly(propylene oxide) Systems Extracted from Channeled Spectra: Omówienie wyników badań dotyczących wpływu rozpuszczalników na właściwości optyczne układów polimerowych z udziałem dwusiarczku węgla, istotnych dla materiałoznawstwa i inżynierii chemicznej (Zara et al., 2024).
Analysis Note
Tożsamość (IR): pozytywny wynik testu
Woda (K. F.): ≤ 0,02 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,0005 %
Substancje nielotne: ≤ 0.005 %
Siarkowodór i obce organiczne związki siarki: przechodzi test pozytywnie
Siarczyn (jako SO₂): ≤ 0,003 %
Zgodny z ÖAB
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dwusiarczek węgla
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-22.0 °F
flash_point_c
-30 °C