Merck
33412
Supelco
2,3,4-Trichloroanisole
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5Cl3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.47
Beilstein:
2364316
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
neat
ciąg SMILES
COc1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H5Cl3O/c1-11-5-3-2-4(8)6(9)7(5)10/h2-3H,1H3
Klucz InChI
FRQUNVLMWIYOLV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,3,4-Trichloroanisole may be used as a reference standard for the determination of the analyte in water samples using stir bar sorptive extraction (SBSE), followed by thermal desorption-capillary gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Analysis of off-flavors in the aquatic environment by stir bar sorptive extraction--thermal desorption--capillary GC/MS/olfactometry.
Benanou D, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 376(1), 69-77 (2003)
William J S Lockley et al.
Journal of labelled compounds & radiopharmaceuticals, 63(13), 531-552 (2020-09-05)
Catalytic dehalogenation of aromatic halides using isotopic hydrogen gas is an important strategy for labelling pharmaceuticals, biochemicals, environmental agents and so forth. To extend, improve and further understand this process, studies have been carried out on the scrambling of deuterium