Merck
33211-M
Sigma-Aldrich
Ethyl acetate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)
Synonim(y):
EtOAc
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
Beilstein:
506104
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
76.5-77.5 °C (lit.)
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
Poziom jakości
agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
gęstość pary
3 (20 °C, vs air)
ciśnienie pary
73 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
801 °F
granice wybuchowości
2.2-11.5 %, 38 °F
metody
GC/GC: suitable
zanieczyszczenia
≤0.001% non-volatile matter
≤0.0045% free acid (as CH3COOH)
≤0.05% water (Karl Fischer)
≤0.1% ethanol (GC)
≤0.1% isobutylalcohol
≤0.1% methanol
≤0.1% methyl acetate
kolor
APHA: >10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3710-1.3730
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
gęstość
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
ciąg SMILES
CCOC(C)=O
przydatność
passes test for reaction against H2SO4
Format
neat
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ethyl Acetate (EtOAc) is an organic compound with a characteristic sweet smell. It is commonly used as a coating solvent for paints, lacquers, and varnishes. It is also used as an extraction solvent and reagent in many pharmaceutical industries.
Zastosowanie
Ethyl acetate can be used as:     
  • A reactant to synthesize cinnamyl acetate via lipase-catalyzed transesterification reaction between ethyl acetate and cinnamyl alcohol.      
  • A reaction medium to synthesize solid electrolyte Li3PS4 by the reaction between Li2S and P2S5.      
  • A solvent in the synthesis of 6-O-acetyl glycosides via selective acetylation of carbohydrates in the presence of a catalytic amount of sulfuric acid. 6-O-acetyl glycoside derivatives are applicable as precursors for the synthesis of complex oligosaccharides.      
  • A reactant to prepare geranyl acetate by transesterification of geraniol.      
  • A green solvent in solid-phase peptide synthesis.
Cechy i korzyści
EtOAc is an environmentally safe solvent/reagent.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
26.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-3.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)