Przejdź do
34859-M
Hexane
≥97.0% (GC), suitable for HPLC
Synonim(y):
n-Hexane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
593,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.18
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12190000
EC Number:
203-777-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730733
Assay:
≥97.0% (GC)
Grade:
HPLC grade
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
69 °C (lit.)
Vapor pressure:
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
593,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Hexane, suitable for HPLC, ≥97.0% (GC)
grade
HPLC grade
vapor density
~3 (vs air)
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
453 °F
expl. lim.
7.7 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0005% non-volatile matter, ≤0.001% free acid (as CH3COOH), ≤0.01% water (Karl Fischer)
evapn. residue
≤0.0005%
transmittance
200 nm, ≥20%, 225 nm, ≥80%, 250 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
solubility
water: insoluble
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV absorption
λ: 200 nm Amax: ≤0.70, λ: 225 nm Amax: ≤0.10, λ: 250 nm Amax: ≤0.01
application(s)
general analytical
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Application
This solvent is featured in the gas chromatographic-flame ionization detection (GC-FID) analysis of lipids of agar cultivated white-rot fungus, Phanerochaete chrysosporium.
Other Notes
Important notice
  • The article number 34859-4X2.5L-M will be discontinued. Please order the single bottle 34859-2.5L-M which is physically identical with the same exact specifications.
  • The article number 34859-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 34859-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexane
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-14.8 °F - closed cup
flash_point_c
-26.00 °C - closed cup
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-54-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)