Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1590,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1590,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
mass shift
M+7
SMILES string
CCN1CCCCC1.[2H]c2c([2H])c([2H])c(c([2H])c2[2H])C([2H])([2H])C(=O)N[C@H]3[C@H]4SC(C)(C)[C@@H](N4C3=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H18N2O4S.C7H15N/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);2-7H2,1H3/t11-,12+,14-;/m1./s1/i3D,4D,5D,6D,7D,8D2;
InChI key
KLNSFLVJJKLEDK-RSWIJXEESA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - |
| mass shift M+7 | mass shift - | mass shift - | mass shift - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 32985-10MG | 04061826725672 |