Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 259,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 678,00 zł |
Informacje o tej pozycji
259,00 zł
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.5%
form
powder
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.01%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.10%, Mg: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI key
WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.5% | assay 99% | assay - | assay 99.0-100.5% (calc. to the dried substance) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 500 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility water: soluble(lit.) | solubility - | solubility water: soluble 556 g/L |
| mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp 436 °C | mp >300 °C (lit.) |
| form powder | form - | form solid | form powder |
| product line BioXtra | product line ReagentPlus® | product line EMPROVE® EXPERT | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium benzoate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| B3420-250G | 04061835542840 |
| B3420-1KG | 04061833427880 |