Merck
32810
Sigma-Aldrich
1,4-Diaminobutane dihydrochloride
purum, ≥99.0% (AT)
Synonim(y):
Putrescine dihydrochloride, 1,4-Butanediamine dihydrochloride, 1,4-Diaminobutane dihydrochloride, Tetramethylenediamine dihydrochloride
Wybierz wielkość
25 G
409,00 zł
100 G
1050,00 zł
409,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
409,00 zł
100 G
1050,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NH2(CH2)4NH2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.07
Beilstein:
3906680
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
409,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
purum
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (AT)
Formularz
powder
mp
280 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
ciąg SMILES
Cl[H].Cl[H].NCCCCN
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H
Klucz InChI
XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Nanocomposite PLA/C20A nanoclay by ultrasound-assisted melt extrusion for adsorption of uremic toxins and methylene blue dye: This study explored the modification of nanoclay with 1,4-diaminobutane dihydrochloride for adsorptive applications, showing enhanced performance in toxin removal (Andrade-Guel et al., 2021).
  • The Total Synthesis of Spermine Alkaloid Kukoamine Bimesylate: This paper details the synthetic route of spermine alkaloid derivatives using 1,4-diaminobutane dihydrochloride, highlighting methods applicable in medicinal chemistry (Dong, 2018).
Działania biochem./fizjol.
Binds to the polyamine modulatory site of the NMDA receptor and potentiates NMDA-induced currents; precursor of spermidine.
Binds to the polyamine modulatory site of the NMDA receptor; potentiates NMDA-induced currents.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Henning Jørgensen et al.
Analytical biochemistry, 317(1), 85-93 (2003-05-06)
Cellulases and hemicellulases are two classes of enzymes produced by filamentous fungi and secreted into the cultivation medium. Both classes of enzymes consist of a subset of classes of which the fungi produce several enzymes with varying molecular mass and
Alkylammonium Hexachlorometallates, IV. Synthesis and Crystal Structure of Bis (1, 4-diammoniobutane) Diaquahydrogen Hexachlororhodate (III) Dichloride,[H3N-(CH2) 4-NH3] 2 [H5O2][RhCl6] Cl2.
Frank W and Rei? GJ.
Chemische Berichte, 129(11), 1355-1359 (1996)
J Kirschbaum et al.
Journal of chromatography. A, 881(1-2), 517-530 (2000-07-25)
The reagent 3,5-dinitrobenzoyl chloride (DNBZ-Cl) was tested for pre-column derivatization of biogenic amines (BAs). Samples were derivatized within 3 min in 1 M NaOH at ambient temperature by adding 2-propanole and 50 mM DNBZ-Cl in acetonitrile. The reaction was terminated
Valeria M Nurchi et al.
Journal of inorganic biochemistry, 194, 26-33 (2019-02-27)
A comprehensive study of the protonation equilibria of a series of polyamine ligands along with their complex formation equilibria with Cu2+ and Zn2+ is reported in this work. The primary aim of this study has been the achievement of homogeneous
Anna Czajkowska-Mysłek et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 105, 82-92 (2017-04-04)
Potential adverse reactions among infants and young children could appear after consumption of food containing small amounts of bioactive amines. This study presents the first assessment of biogenic amines occurrence in ready-to-eat vegetable without/with fish, meat and fruit baby products