Key Documents
32335
Bromethalin
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
α,α,α-Trifluoro-N-methyl-4,6-dinitro-N-(2,4,6-tribromophenyl)-o-toluidine, N-Methyl-2,4-dinitro-N-(2,4,6-tribromophenyl)-6-(trifluoromethyl)benzenamine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN(C1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br)C2=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C2C(F)(F)F
InChI
1S/C14H7Br3F3N3O4/c1-21(13-9(16)2-6(15)3-10(13)17)12-8(14(18,19)20)4-7(22(24)25)5-11(12)23(26)27/h2-5H,1H3
Klucz InChI
USMZPYXTVKAYST-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)