Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H2N3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
91.05
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
255-280-9
Beilstein/REAXYS Number:
3570104
MDL number:
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
technical grade
Quality Segment
form
powder
mp
295 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Na]n1cncn1
InChI
1S/C2H2N3.Na/c1-3-2-5-4-1;/h1-2H;/q-1;+1
InChI key
NVMNEWNGLGACBB-UHFFFAOYSA-N
Application
1,2,4-Triazole sodium derivative (sodium-1,2,4-triazolide) may be used in chemical synthesis studies.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description technical grade | description technical grade | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) | description Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| form powder | form - | form - | form - |
| mp 295 °C (dec.) (lit.) | mp 284 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp - |
| grade technical grade | grade technical grade | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) | grade pharmaceutical analytical impurity (PAI) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?