Merck
32109
Supelco
Prothipendyl-(dimethyl-d6) oxalate
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
10-{3-[Di(methyl-d3)amino]propyl}-10H-pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine oxalate salt, N,N-Di(methyl-d3)-3-pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazin-10-ylpropan-1-amine oxalate salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16D6H13N3S · C2H2O4
Masa cząsteczkowa:
381.48
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
ciąg SMILES
OC(=O)C(O)=O.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3cccnc13
Opis ogólny
Prothipendyl-(dimethyl-d6) oxalate is a high purity veterinary drug standard used for the determination of the active ingredients of the drug in processed food of animal origin.
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ying Guo et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(17) (2021-09-11)
A novel class of styryl sulfones were designed and synthesized as CAPE derivatives by our work team, which showed a multi-target neuroprotective effect, including antioxidative and anti-neuroinflammatory properties. However, the underlying mechanisms remain unclear. In the present study, the anti-Parkinson's