Merck
31717
Supelco
Triflusulfuron-methyl
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Methyl 2-[4-(dimethylamino)-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazin-2-ylaminocarbonylaminosulfonyl]-3-methylbenzoate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19F3N6O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
492.43
Beilstein:
8171352
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
neat
ciąg SMILES
COC(=O)c1cccc(C)c1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OCC(F)(F)F)nc(n2)N(C)C
InChI
1S/C17H19F3N6O6S/c1-9-6-5-7-10(12(27)31-4)11(9)33(29,30)25-15(28)22-13-21-14(26(2)3)24-16(23-13)32-8-17(18,19)20/h5-7H,8H2,1-4H3,(H2,21,22,23,24,25,28)
Klucz InChI
IMEVJVISCHQJRM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.