Przejdź do
31405
Dextrin from potato starch
for biotechnological purposes
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
264,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H12O6)x
Numer CAS:
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106212
EC Number:
232-675-4
MDL number:
264,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, yellow to very deep yellow (hot)
application(s)
microbiology
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Gene Information
human ... PYGM(5837)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
314006915287972
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, yellow to very deep yellow (hot)
solubility
-
solubility
toluene: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
solubility
H2O: 2%, clear, brownish-yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
food and beverages
microbiology
Gene Information
human ... PYGM(5837)
Gene Information
human ... PYGM(5837)
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextrin from potato starch
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)