Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 148,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 352,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H12O6)x
Numer CAS:
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106212
EC Number:
232-675-4
MDL number:
148,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
Quality Segment
application(s)
microbiology
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Gene Information
human ... PYGM(5837)
General description
Dextrin is basically a sweet sugar extracted from potato starch. Dextrin color range is from white to tan; it has low to high solubilities in cold water, and gives pastes that vary widely in viscosity. It is produced from all commercial grain and tuber starches. During its manufacture, the factors taken into consideration are type of starch and moisture content, roasting time and temperature, and the type and amount of catalyst used.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for microbiology | description for biotechnological purposes | description - | description average mol wt 15,000-30,000 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| application(s) microbiology | application(s) microbiology | application(s) advanced drug delivery | application(s) - |
| Gene Information human ... PYGM(5837) | Gene Information human ... PYGM(5837) | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextrin from potato starch
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?