Merck
31093
Supelco
PCB No 29
analytical standard
Synonim(y):
2,4,5-Trichlorobiphenyl, 2,4,5-PCB
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H7Cl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.54
Beilstein:
1961528
Numer Ballschmiter:
29
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
format
neat
ciąg SMILES
Clc1cc(Cl)c(cc1Cl)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H7Cl3/c13-10-7-12(15)11(14)6-9(10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
Klucz InChI
VGVIKVCCUATMNG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
PCB No 29 may be used as a reference standard for the determination of polychlorinated biphenyls in biota samples and in coastal marine sediments by simultaneous pressurized liquid extraction and purification and gas chromatography with an electron capture detector respectively.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Determination of polychlorinated biphenyls in biota samples using simultaneous pressurized liquid extraction and purification.
Gomez-Ariza JL, et al.
Journal of Chromatography A, 946(1-2), 209-219 (2002)
Determination of organochlorine compounds in coastal marine sediments from the southern west of the Mediterranean Sea.
Fouial-Djebbar D, et al.
International Journal of Environmental Science and Technology, 7(2), 271-280 (2010)