Przejdź do
35602
PCB No 153
analytical standard
Synonim(y):
2,2′,4,4′,5,5′-Hexachlorobiphenyl, 2,2′,4,4′,5,5′-PCB
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H4Cl6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.88
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1990497
Ballschmiter Number:
153
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
Clc1cc(Cl)c(cc1Cl)-c2cc(Cl)c(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C12H4Cl6/c13-7-3-11(17)9(15)1-5(7)6-2-10(16)12(18)4-8(6)14/h1-4H
InChI key
MVWHGTYKUMDIHL-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
310923549535599
PCB No 153 analytical standard
Supelco
35602
PCB No 153
PCB No 209 analytical standard
Supelco
31092
PCB No 209
PCB No 180 analytical standard
Supelco
35495
PCB No 180
PCB No 52 analytical standard
Supelco
35599
PCB No 52
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)