Kluczowe dokumenty
27725
Oxalic acid dihydrate
puriss., ≥99%
Synonim(y):
Ethanedioic acid dihydrate
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.4 (vs air)
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
klasa czystości
puriss.
Próba
≥99%
zanieczyszczenia
≤0.001% heavy metals (as Pb)
pozostałość po prażeniu
≤0.05% (as SO4)
mp
104-106 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
ciąg SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
Klucz InChI
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?