Przejdź do
L1250
DL-Lactic acid
85 % (w/w), syrup
Synonim(y):
milk acid, 2-Hydroxypropionic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
312,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
563,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.08
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1209341
Assay:
≥85.0% (titration)
Concentration:
85 % (w/w)
Form:
syrup
312,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥85.0% (titration)
Quality Segment
form
syrup
concentration
85 % (w/w)
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
pKa (25 °C)
(1) 3.73, (2) 3.79 (L(+)-isomer)
bp
122 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Lactic acid is used as a reagent in organic synthesis (in the manufacture of adhesives). It is used in the leather, textile, and tanning industries. It may be used as a plasticizer, a catalyst, or an acidifying agent. Lactic acid has even been used as a flavoring agent in the manufacture of tobacco products.
Biochem/physiol Actions
In animals, lactic acid is a metabolic compound produced by proliferating cells and during anaerobic conditions such as strenuous exercise. Lactic acid can be oxidized back to pyruvate or converted to glucose via gluconeogenesis. Lactic acid is preferentially metabolized by neurons in several mammal species and during early brain development.
Preparation Note
This product is miscible with water (10% v/v).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W261114W26110663325
description
85 % (w/w), syrup
description
natural, ≥85%
description
88%, FCC
description
10%, suitable for microbiology, sterile filtered
concentration
85 % (w/w)
concentration
-
concentration
-
concentration
10%
assay
≥85.0% (titration)
assay
≥85%
assay
88%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
form
syrup
form
liquid
form
viscous liquid
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
density
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Lactic acid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)