Kluczowe dokumenty
28613-U
Hamilton® 75N syringe
75N, volume 5 μL, needle size 26s ga (cone tip), needle L 51 mm (2 in.)
Wybierz wielkość
1 EA
550,90 zł
550,90 zł
Cena katalogowa787,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
550,90 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
550,90 zł
Cena katalogowa787,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
cone tip stainless steel (point style 1)
rozmiar igły
26s ga (cone tip)
opis
5uL
Właściwości
Microliter
Syringe, Fixed Needle
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 203189
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
5 μL
kompatybilność
for use with CTC A200S PAL Instruments (cemented needle)
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ekaterina Friebel et al.
Cell, 181(7), 1626-1642 (2020-05-30)
Brain malignancies can either originate from within the CNS (gliomas) or invade from other locations in the body (metastases). A highly immunosuppressive tumor microenvironment (TME) influences brain tumor outgrowth. Whether the TME is predominantly shaped by the CNS micromilieu or