Merck
25690
Sigma-Aldrich
Chloroform
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.8% (chloroform + ethanol, GC)
Synonim(y):
Methylidyne trichloride, Trichloromethane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CHCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.38
Beilstein:
1731042
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba:
≥99.8% (chloroform + ethanol, GC)
bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
ciśnienie pary:
160 mmHg ( 20 °C)
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
Poziom jakości
gęstość pary
4.1 (vs air)
ciśnienie pary
160 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.8% (chloroform + ethanol, GC)
Formularz
liquid
zawiera
~1% ethanol as stabilizer
zanieczyszczenia
≤0.0002% ketone (as CH3COCH3)
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.02% water
<0.0001% aldehyde (as CH3CHO)
<0.0001% formaldehyde (HCHO)
pozostałość po odparowaniu
≤0.001%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
n20/D 1.445
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
gęstość
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.05 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
przydatność
negative for detection of free chlorine
negative for detection of phosgene
ciąg SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Klucz InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Sales restrictions may apply
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G F Ames et al.
Journal of bacteriology, 160(3), 1181-1183 (1984-12-01)
We introduce a method by which periplasmic proteins can be released rapidly, simply, and quantitatively by treating cells with chloroform. All the amino acid-binding proteins tested maintained their activity during chloroform treatment. This method makes practical the analysis of the
Jameel A Feshitan et al.
Journal of colloid and interface science, 329(2), 316-324 (2008-10-28)
Microbubbles used as contrast agents for ultrasound imaging, vectors for targeted drug delivery and vehicles for metabolic gas transport require better size control for improved performance. Mechanical agitation is the only method currently available to produce microbubbles in sufficient yields
Z V Leonenko et al.
Biochimica et biophysica acta, 1509(1-2), 131-147 (2000-12-19)
We have used magnetic alternating current mode atomic force microscopy (MAC-AFM) to investigate the formation of supported phospholipid bilayers (SPB) by the method of vesicle fusion. The systems studied were dioleoylphosphatidylcholine (DOPC) on mica and mica modified with 3-aminopropyl-triethoxy-silane (APTES)
Photolysis of chloroform and other organic molecules in aqueous titanium dioxide suspensions.
Kormann C, et al.
Environmental Science & Technology, 25(3), 494-500 (1991)
Kuan Sun et al.
Nature communications, 6, 6013-6013 (2015-01-15)
Solution-processed organic photovoltaic cells (OPVs) hold great promise to enable roll-to-roll printing of environmentally friendly, mechanically flexible and cost-effective photovoltaic devices. Nevertheless, many high-performing systems show best power conversion efficiencies (PCEs) with a thin active layer (thickness is ~100 nm) that