Merck
24510
Sigma-Aldrich
Chloroacetic acid
puriss., ≥99.0% (T)
Synonim(y):
Monochloroacetic acid
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.50
Beilstein:
605438
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
gęstość pary
3.26 (vs air)
ciśnienie pary
0.75 mmHg ( 20 °C)
klasa czystości
puriss.
Próba
≥99.0% (T)
Formularz
solid
pozostałość po prażeniu
≤0.05%
bp
189 °C (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
60-63 °C
ciąg SMILES
CC(C)C[C@@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
OC(=O)CCl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
Klucz InChI
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Reagent for the gravimetric det. of zirconium
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
258.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
126 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G. Norwitz
Analytica Chimica Acta, 35, 491-491 (1966)
The use of chloroacetic acid in the mitsunobu reaction.
Saiah M, et al.
Tetrahedron Letters, 33(30), 4317-4320 (1992)
The crystal and molecular structures of trinuclear vanadium and chromium complexes with chloroacetic acid.
Glowiak T, et al.
Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. Serie des Sciences Chimiques, 25(5), 359-371 (1977)
Yang Yu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(12), 3508-3510 (2007-05-11)
A simple and effective synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one derivatives from aldehydes, 1,3-dicarbonyl compounds and urea or thiourea using chloroacetic acid as catalyst under solvent-free conditions is described. Compared with the classical Biginelli reaction conditions, this new method has the advantage of
Devang Odedra et al.
Acta biomaterialia, 7(8), 3027-3035 (2011-05-24)
A key challenge in tissue engineering is overcoming cell death in the scaffold interior due to the limited diffusion of oxygen and nutrients therein. We here hypothesize that immobilizing a gradient of a growth/survival factor from the periphery to the