Merck
24122-M
Sigma-Aldrich
Benzyl alcohol
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 99-100.5% (GC)
Synonim(y):
Benzenemethanol
Wybierz wielkość
1 L
371,00 zł
2.5 L
949,00 zł
371,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
371,00 zł
2.5 L
949,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.14
Beilstein:
878307
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
eCl@ss:
39023110
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.05
bp:
203-205 °C (lit.)
371,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
agency
meets analytical specifications of BP
meets analytical specifications of NF
meets analytical specifications of Ph. Eur.
Poziom jakości
gęstość pary
3.7 (vs air)
ciśnienie pary
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
opis
peroxide value <= 5
klasa czystości
puriss.
Próba
99-100.5% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
817 °F
metody
IR spectroscopy: suitable
zanieczyszczenia
related substances, in accordance
residual solvents, complies
≤0.02% free acid (as C6H5COOH)
≤0.04% sum peaks before benzyl alcohol (GC)
≤0.05% non-volatile matter
≤0.1% water (Karl Fischer)
≤0.10% cyclohexylmethanol (GC)
≤0.15% benzaldehyde (GC)
≤0.2% related subst. (GC)
≤0.3% sum peaks after benzyl alcohol (GC)
pozostałość po prażeniu
≤0.005% (as SO4)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.539 (lit.)
n20/D 1.539-1.541
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
gęstość
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
przydatność
complies for identity (IR)
in accordance for appearance of solution
ciąg SMILES
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Klucz InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
bottled under inert gas
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
212.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100.04 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P Kocbek et al.
International journal of pharmaceutics, 312(1-2), 179-186 (2006-02-14)
Poorly water-soluble compounds are difficult to develop as drug products using conventional formulation techniques and are frequently abandoned early in discovery. In the present study, the melt emulsification method traditionally used to prepare solid lipid nanoparticles was adapted to produce
Matteo Caravati et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 7(2), 278-285 (2005-01-21)
Selective oxidation of benzyl alcohol to benzaldehyde with molecular oxygen over an alumina-supported palladium catalyst was performed with high rate at about 95% selectivity in supercritical carbon dioxide. The experiments in a continuous flow fixed-bed reactor showed that the pressure
B Nair
International journal of toxicology, 20 Suppl 3, 23-50 (2002-01-05)
Benzyl Alcohol is an aromatic alcohol used in a wide variety of cosmetic formulations as a fragrance component, preservative, solvent, and viscosity-decreasing agent. Benzoic Acid is an aromatic acid used in a wide variety of cosmetics as a pH adjuster