Merck
23568
Sigma-Aldrich
Chlorobenzene
puriss., absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.005%), ≥99.5% (GC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.56
Beilstein:
605632
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
gęstość pary
3.86 (vs air)
ciśnienie pary
11.8 mmHg ( 25 °C)
klasa czystości
absolute
puriss.
Próba
≥99.5% (GC)
temp. samozapłonu
1178 °F
jakość
over molecular sieve (H2O ≤0.005%)
granice wybuchowości
7.1 %
zanieczyszczenia
≤0.005% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.524 (lit.)
n20/D 1.525
tw
132 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
gęstość
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Klucz InChI
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Coq B, et al.
J. Catal., 101(2), 434-445 (1986)
Sedlak DL and Andren AW.
Environmental Science & Technology, 25(4), 777-782 (1991)
T F Guerin et al.
Letters in applied microbiology, 32(5), 340-345 (2001-05-01)
The aim of the current study was to test whether resazurin changed colour when incubated with a range of organic chemicals used as growth substrates in bioremediation studies and to determine whether resazurin was more effective in estimating microbial growth
Yang J, et al.
Macromolecules, 41(24), 9650-9655 (2008)
Yiling Wang et al.
ACS applied materials & interfaces, 7(13), 7170-7179 (2015-03-21)
Solution-processed organic-inorganic hybrids composing of MoO3 nanoparticles and PEDOT:PSS were developed for use in inverted organic solar cells as hole transporting layer (HTL). The hybrid MoO3:PEDOT:PSS inks were prepared by simply mixing PEDOT:PSS aqueous and MoO3 ethanol suspension together. A