Merck
H5308
Sigma-Aldrich
Hexachloro-2-propanone
99%
Synonim(y):
Hexachloroacetone
Wybierz wielkość
250 G
224,00 zł
224,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 G
224,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CCl3COCCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.75
Beilstein:
1707475
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
224,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.511 (lit.)
bp
66-70 °C/6 mmHg (lit.)
mp
−6-−2 °C (lit.)
gęstość
1.743 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC(Cl)(Cl)C(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3Cl6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9
Klucz InChI
DOJXGHGHTWFZHK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reagent used for the conversion of nucleoside-3′-phosphonates to the corresponding phosphates[1] and for the polymerization of vinyl compounds.[2]
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
E R Nestmann et al.
Environmental mutagenesis, 7(2), 163-170 (1985-01-01)
Reports in the literature describing artifactual results owing to interactions of test materials with solvents are becoming more frequent. The present study was initiated to examine possible interactions of 1,1,3-trichloro-, 1,1,3,3-tetrachloro-, pentachloro- and hexachloroacetones with different solvents, since certain solvent
Konstantina Sargenti et al.
Liver international : official journal of the International Association for the Study of the Liver, 35(2), 391-400 (2014-07-22)
Population-based data on the occurrence of healthcare-associated (HCA) and hospital-acquired (HA) bacterial infections in cirrhosis, their predictors, and their impact on outcome are limited. All patients with incident cirrhosis in 2001-2010 residing in an area of 600,000 inhabitants were retrospectively
Macromolecules, 26, 7089-7089 (1993)
H Zochlinski et al.
Mutation research, 89(2), 137-144 (1981-06-01)
Hexachloroacetone, CCl3--CO--CCl3, reverts the Ames strains TA98 and TA100 but not the non-plasmid strains TA1537, TA1535 and TA1538. In the absence of solvent, the number of revertant colonies is 5 times the spontaneous reversion rate for TA100 and 10 times
Determination of hexachloroacetone in air.
E Kissa
Analytical chemistry, 55(8), 1222-1225 (1983-07-01)