Przejdź do
10894
Hexachloro-2-propanone
Wacker Chemie AG, ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
HCA, Hexachloroacetone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
467,00 zł
350,25 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4340,00 zł
330 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Prześlij zapytanie
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CCl3COCCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.75
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-129-5
Beilstein/REAXYS Number:
1707475
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
350,25 zł
Cena katalogowa467,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
manufacturer/tradename
Wacker Chemie AG
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
bp
66-70 °C/6 mmHg (lit.)
mp
−6-−2 °C (lit.)
density
1.743 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
functional group
chloro, ketone
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)C(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3Cl6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9
InChI key
DOJXGHGHTWFZHK-UHFFFAOYSA-N
General description
Hexachloro-2-propanone is a colorless liquid. It is present in herbicide Bromacil formulation. Hexachloro-2-propanone is precursor for the generation and cycloaddition of oxyallyl intermediates. It reverts the Ames strains TA98 and TA100 but not the non-plasmid strains TA1537, TA1535 and TA1538.
Application
Hexachloro-2-propanone (hexachloroacetone) was used in the synthesis of chirally deuterated benzyl chlorides and enol phosphate 2,2-dichloro-1-(trichloromethyl)ethenyl diethyl phosphate. It was also used in obtaining efficient amino acid activation by exploiting the rapid formation of acid chlorides under low temperature and acid/base free conditions.
Other Notes
prices for bulk quantities on request
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
292087H5308190764
description
Wacker Chemie AG, ≥99.0% (GC)
description
70%
description
99%
description
ACS reagent, ≥99.5%
assay
≥99.0% (GC)
assay
70%
assay
99%
assay
≥99.5%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
−6-−2 °C (lit.)
mp
-
mp
−6-−2 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
bp
66-70 °C/6 mmHg (lit.)
bp
126-127 °C (lit.)
bp
66-70 °C/6 mmHg (lit.)
bp
82 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
density
1.743 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.743 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexachloro-2-propanone
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
116-16-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)