Merck
23019
Sigma-Aldrich
2-Chloroethanesulfonyl chloride
purum, ≥97.0% (AT)
Synonim(y):
2-Chloro-1-ethanesulfonyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CH2SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.02
Beilstein:
1751202
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
ciśnienie pary
15 mmHg ( 84 °C)
klasa czystości
purum
Próba
≥97.0% (AT)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.493 (lit.)
n20/D 1.494
tw
84-86 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C2H4Cl2O2S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2
Klucz InChI
VHCSBTPOPKFYIU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)